Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Omrörare serien
Produktkod. 15403610 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Toppplattans yta (engelska):
10,25 x 10,25 tum
4,25 x 4,25 tum.
7,25 x 7,25 tum
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Pluggtyp:
AUS/CN/EU/UK
EU/UK/AUS/CHN-stil
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Toppplattans yta (engelska) Material för toppplatta Elektriska krav Pluggtyp Förpackningsstorlek
15403610 7,25 x 7,25 tum Keramisk 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CHN-stil Varje
15463600 4,25 x 4,25 tum. Keramisk 230 V 50/60 Hz AUS/CN/EU/UK Varje
15443610 7,25 x 7,25 tum Aluminium 230 V 50/60 Hz AUS/CN/EU/UK Varje
15453620 10,25 x 10,25 tum Keramisk 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CHN-stil Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15403610 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S88857105
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Få exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll.
Få exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll med hjälp av Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitala omrörare. De Cimarec+ Omrörarserien finns i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
Avancerad teknik
  • Stir-Trac har innovativ teknik för långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
Flexibel, robust design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för omrörning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfritt stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 50 till 1500 r/min
Material för toppplatta Keramisk
Kapacitet 4 L
Visa LED
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Mått (L x B x H) 13 x 8,2 x 3,8 tum. (33 x 20,8 x 9,7 cm)
Toppplattans yta (engelska) 7,25 x 7,25 tum
Toppplattans yta (metrisk) 18.4 x 18.4 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU/UK/AUS/CHN-stil
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE
Inkluderar 3 nätsladdar
Typ Blandare
Fraktvikt (engelska) 12.1 lb.
Fraktvikt (metrisk) 5.5 kg
Visa mer Visa mindre
Garanti: Med förbehåll för 3 års garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.