Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Omrörare serien
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Toppplattans yta (engelska):
10,25 x 10,25 tum
4,25 x 4,25 tum.
7,25 x 7,25 tum
7.25 x 7.25 in.
Material för toppplatta:
Aluminum
Keramisk
Elektriska krav:
230V 50/60Hz
Pluggtyp:
AUS/CN/EU/UK
EU/UK/AUS/CHN-stil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll med hjälp av Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitala omrörare. De Cimarec+ Omrörarserien finns i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
Advanced technology
- Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
Flexible, robust design
- Top plate choices in ceramic or aluminum
- Easy-to-read LED display for stirring
- Raised display design protects electronics from spills
- Optional splash guard protection shield
- Variable sizes for different sample volumes
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 50 to 1500 rpm |
| Material för toppplatta | Aluminum |
| Kapacitet | 4 L |
| Visa | LED |
| Form | Square |
| Spänning | 230 V |
| Mått (L x B x H) | 13 x 8.2 x 3.8 in. (33 x 20.8 x 9.7 cm) |
| Toppplattans yta (engelska) | 7.25 x 7.25 in. |
| Toppplattans yta (metrisk) | 18.4 x 18.4 cm |
| Elektriska krav | 230V 50/60Hz |
| Visa mer |
Garanti: Med förbehåll för 3 års garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto