Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Omrörare serien
Produktkod. 15453620 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Toppplattans yta (engelska):
10,25 x 10,25 tum
4,25 x 4,25 tum.
7,25 x 7,25 tum
7.25 x 7.25 in.
Material för toppplatta:
Aluminum
Keramisk
Elektriska krav:
230V 50/60Hz
Pluggtyp:
AUS/CN/EU/UK
EU/UK/AUS/CHN-stil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15453620
Brand: Thermo Scientific™ S88850105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll.
Få exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll med hjälp av Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitala omrörare. De Cimarec+ Omrörarserien finns i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
Avancerad teknik
  • Stir-Trac har innovativ teknik för långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
Flexibel, robust design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för omrörning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfritt stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 50 till 1500 r/min
Material för toppplatta Keramisk
Kapacitet 6 L
Visa LED
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Mått (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tum (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Toppplattans yta (engelska) 10,25 x 10,25 tum
Toppplattans yta (metrisk) 26.0 x 26.0 cm
Elektriska krav 230V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU/UK/AUS/CHN-stil
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE
Inkluderar 3 nätsladdar
Typ Blandare
Fraktvikt (engelska) 17.4 lb.
Fraktvikt (metrisk) 7.9 kg
Visa mer Visa mindre
Garanti: Med förbehåll för 3 års garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.