Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Omrörare serien
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Toppplattans yta (engelska):
10,25 x 10,25 tum
4,25 x 4,25 tum.
7,25 x 7,25 tum
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Pluggtyp:
AUS/CN/EU/UK
EU/UK/AUS/CHN-stil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll med hjälp av Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitala omrörare. De Cimarec+ Omrörarserien finns i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
Avancerad teknik
- Stir-Trac har innovativ teknik för långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
Flexibel, robust design
- Val av topplatta i keramik eller aluminium
- Lättläst LED-display för omrörning
- Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
- Valfritt stänkskyddsskydd
- Varierande storlekar för olika provvolymer
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 50 till 1500 r/min |
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Kapacitet | 1 L |
| Visa | LED |
| Form | Fyrkantig |
| Spänning | 230 V |
| Mått (L x B x H) | 10 x 5 x 3,6 tum. (25,4 x 12,7 x 9,1 cm) |
| Toppplattans yta (engelska) | 4,25 x 4,25 tum. |
| Toppplattans yta (metrisk) | 10.8 x 10.8 cm |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Visa mer |
Garanti: Med förbehåll för 3 års garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.