Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie omrörande kokplattor
Produktkod. 15453610 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Storlek:
10,25 x 10,25 tum
4,25 x 4,25 tum.
7,25 x 7,25 tum
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Pluggtyp:
AUS/CN
EU
EU/Storbritannien
EU/UK/AUS/CN
Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Storlek Elektriska krav Pluggtyp Förpackningsstorlek
15453610 Aluminium 7,25 x 7,25 tum 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Varje
15483600 Keramisk 4,25 x 4,25 tum. 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Varje
15413610 Keramisk 7,25 x 7,25 tum 230 V 50/60 Hz EU Varje
15423610 Keramisk 7,25 x 7,25 tum 230 V 50/60 Hz AUS/CN Varje
15463620 Keramisk 10,25 x 10,25 tum 230 V 50/60 Hz EU/Storbritannien Varje
15483620 Keramisk 10,25 x 10,25 tum 230 V 50/60 Hz Storbritannien Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15453610 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SP88857108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7470.00 SEK
    7285.77 SEK / Paket med 1
    Save 184.23 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Få exakt omrörningskontroll, exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll.
Få exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll med hjälp av Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitala omrörare. De Cimarec+ Stirring Hotplate-serien finns i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsoperationer.
Avancerad teknik
  • Stir-Trac har innovativ teknik för långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
  • Temperatur justerbar i steg om 1 grad
  • Hot Top-varningssystem skyddar mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
Flexibel, robust design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för uppvärmning och omrörning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Inkluderar (3) Nätsladdar
Fraktvikt (engelska) 12.1 lb.
Fraktvikt (metrisk) 5.5 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Längd (engelska) 8,2 tum
Storlek 7,25 x 7,25 tum
Höjd (metrisk) 9.7 cm
Temperatur (metrisk) Omgivning till 300 °C
Höjd (engelska) 3,8 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 33 cm
Längd (metrisk) 20.8 cm
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Pluggtyp EU/UK/AUS/CN
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Mått (L x B x H) 7,25 tum x 7,25 tum
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Visa LED
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.