Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie omrörande kokplattor
Produktkod. 15483600 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Storlek:
10,25 x 10,25 tum
4,25 x 4,25 tum.
7,25 x 7,25 tum
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Pluggtyp:
AUS/CN
EU
EU/Storbritannien
EU/UK/AUS/CN
Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Storlek Elektriska krav Pluggtyp Förpackningsstorlek
15483600 Keramisk 4,25 x 4,25 tum. 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Varje
15413610 Keramisk 7,25 x 7,25 tum 230 V 50/60 Hz EU Varje
15423610 Keramisk 7,25 x 7,25 tum 230 V 50/60 Hz AUS/CN Varje
15453610 Aluminium 7,25 x 7,25 tum 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Varje
15463620 Keramisk 10,25 x 10,25 tum 230 V 50/60 Hz EU/Storbritannien Varje
15483620 Keramisk 10,25 x 10,25 tum 230 V 50/60 Hz Storbritannien Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15483600 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. SP88854105
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
Beräknad leverans: 11-12-2026
Få exakt omrörningskontroll, exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll.
Få exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll med hjälp av Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitala omrörare. De Cimarec+ Stirring Hotplate-serien finns i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsoperationer.
Avancerad teknik
  • Stir-Trac har innovativ teknik för långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
  • Temperatur justerbar i steg om 1 grad
  • Hot Top-varningssystem skyddar mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
Flexibel, robust design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för uppvärmning och omrörning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Inkluderar (3) Nätsladdar
Fraktvikt (engelska) 8.4 lb.
Fraktvikt (metrisk) 3.8 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Längd (engelska) 13 tum
Storlek 4,25 x 4,25 tum.
Höjd (metrisk) 9.7 cm
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 540 °C
Höjd (engelska) 3,8 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 20.8 cm
Längd (metrisk) 33 cm
Bredd (engelska) 8,2 tum
Vikt (engelska) 11.2 lb.
Vikt (metrisk) 5.1 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Pluggtyp EU/UK/AUS/CN
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 10 x 5 x 3,6 tum (25,4 x 12,7 x 9,1 cm)
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE
Visa LED
Show More Show Less
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.