Läs mer
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie omrörande kokplattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Få exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll med hjälp av Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitala omrörare. De Cimarec+ Stirring Hotplate-serien finns i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsoperationer.
Advanced technology
- Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
- Temperature adjustable in 1 degree increments
- Hot Top warning system protects from accidental burns with prominent display when heating surface is above 50°C (122°F)
Flexible, robust design
- Top plate choices in ceramic or aluminum
- Easy-to-read LED display for heating and stirring
- Raised display design protects electronics from spills
- Optional temperature probe and splash guard protection shield
- Variable sizes for different sample volumes
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Ceramic |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | (1) Power Cord |
| Fraktvikt (engelska) | 16.5 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 7.5 kg |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Längd (engelska) | 16.2 in. |
| Storlek | 10.25 x 10.25 in. |
| Höjd (metrisk) | 10.2 cm |
| Temperatur (metrisk) | Ambient to 400°C |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.