missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cimaterol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30317165
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317165 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30317165 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11666350AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cimaterol
CAS 54239-37-1
Analyt- eller komponentnamn Cimaterol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H17 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzonitrile, CL 263780, Cimaterol
InChI formel InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
LEDER CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
IUPAC-namn 2-amino-5-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzonitrile
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 219.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 219.1372 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.