Läs mer
Cimaterol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cimaterol D7 |
| CAS | 1228182-44-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H7 H10 N3 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]ethyl]benzonitrile, D7-Cimaterol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,8D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-[2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.33 |
| Visa mer |