Läs mer
Cimaterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cimaterol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 219.1372 |
| Procent renhet | >95% |