missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cimbuterol-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cimbuterol D9 (tert-butyl D9) |
| CAS | 1246819-04-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 2H9 H10 N3 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-[2-[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]-1-hydroxyethyl]benzonitrile, D9-Cimbuterol, Benzonitrile, 2-amino-5-[2-[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]-1-hydroxyethyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O/c1-13(2,3)16-8-12(17)9-4-5-11(15)10(6-9)7-14/h4-6,12,16-17H,8,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-[2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.36 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?