Läs mer
Cimbuterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cimbuterol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O/c1-13(2,3)16-8-12(17)9-4-5-11(15)10(6-9)7-14/h4-6,12,16-17H,8,15H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 233.1528 |
| Procent renhet | >95% |