Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cimetidin
Produktkod. 17251206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17251206 25 g
17241206 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17251206 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 467520250
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51481-61-9
Molekylformel C 10 H 16 N 6 S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cimetidin
Kvantitet 25 g
Löslighet Löslighet aq. soln.: mycket svagt löslig aq. soln.. Andra lösligheter: löslig i metanol, isättika, lätt löslig i etanol, olöslig i eter
Smältpunkt 141,0 °C till 143,0 °C
Formel vikt 252.32
InChI-nyckel AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N
IUPAC-namn N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine
Molekylvikt (g/mol) 252.34
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.