Läs mer
Cimetidin, 98+%
Beskrivning
Allmänt använd H2-histaminantagonist som på senare tid har beskrivits som en invers agonist. Även en potent I1-imidazolinbindningsplatsligand. Den uppvisar antitumör- och immunmodulerande aktivitet. Cimetidin hämmar konkurrenskraftigt histaminbindning till histamin H2-receptorer och hämmar tillväxten av flera tumörer, inklusive mag-tarmcancer. Denna förening är ett anti-angiogent medel och är en aktivator av Nischarin. Konkurrerande histamin H2-receptorantagonist som hämmar magsyrasekretionen och minskar pepsinproduktionen
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmänt använd H2-histaminantagonist som på senare tid har beskrivits som en invers agonist. Även en potent I1-imidazolinbindningsplatsligand. Den uppvisar antitumör- och immunmodulerande aktivitet. Cimetidin hämmar konkurrenskraftigt histaminbindning till histamin H2-receptorer och hämmar tillväxten av flera tumörer, inklusive mag-tarmcancer. Denna förening är ett anti-angiogent medel och är en aktivator av Nischarin. Konkurrerande histamin H2-receptorantagonist som hämmar magsyrasekretionen och minskar pepsinproduktionen
Löslighet
Löslig till 50 mM i vatten och till 100 mM i DMSO, löslighet i HCl (nästan transparens).
Anteckningar
Förvara den borta från värme och oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cimetidine |
| Smältpunkt | 139 °C till 144 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,2279 |
| Löslighetsinformation | Löslig till 50 mM i vatten och till 100 mM i DMSO, löslighet i HCl (nästan transparens). |
| Formel vikt | 252.34 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning