Läs mer
Cimetidine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Cimetidine EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isothiourea |
| CAS | 52378-40-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isothiourea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H15 N5 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isothiourea, Cimetidine Hydrochloride Imp. A (EP), Cimetidine Imp. A (EP), 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isothiourea, Cimetidine Hydrochloride Impurity A, Cimetidine Impurity A, Cimetidine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5S2/c1-8-9(15-7-14-8)5-17-4-3-12-10(16-2)13-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| LEDER | CSC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| IUPAC-namn | methyl N'-cyano-N-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]carbamimidothioate |
| Visa mer |