missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cimetidine EP Impurity A, Mikromol™

Produktkod. 30050658
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050658 25 mg
30050372 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050658 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0020.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Cimetidine EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isothiourea
CAS 52378-40-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isothiourea
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H15 N5 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isothiourea, Cimetidine Hydrochloride Imp. A (EP), Cimetidine Imp. A (EP), 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isothiourea, Cimetidine Hydrochloride Impurity A, Cimetidine Impurity A, Cimetidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H15N5S2/c1-8-9(15-7-14-8)5-17-4-3-12-10(16-2)13-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)
LEDER CSC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C
IUPAC-namn methyl N'-cyano-N-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]carbamimidothioate
Molekylvikt (g/mol) 269.39
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 269.0769 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.