Läs mer
Cimetidine EP Impurity H, Mikromol™
Beskrivning
Cimetidine EP Impurity H
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine) |
| CAS | 74886-59-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H18 N8 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Imp. H (EP), Cimetidine Imp. H (EP), 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Impurity H, Cimetidine Impurity H, Cimetidine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N8S2/c1-13-9(17-7-11)15-3-5-19-20-6-4-16-10(14-2)18-8-12/h3-6H2,1-2H3,(H2,13,15,17)(H2,14,16,18) |
| LEDER | CNC(=NC#N)NCCSSCCNC(=NC#N)NC |
| IUPAC-namn | 2-cyano-1-[2-[2-[(N'-cyano-N-methylcarbamimidoyl)amino]ethyldisulfanyl]ethyl]-3-methylguanidine |
| Visa mer |