Learn More
Cimetidine, MedChemExpress
Beschreibung
Cimetidine (SKF-92334) is an orally active and inverse histamine H2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 μM. Cimetidine is a gastric acid reducer, and can be used for duodenal and gastric ulcers research. Cimetidine has anti-cancer and anti-inflammatory activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Cimetidine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 51481-61-9 |
| Color | White |
| Quantity | 1 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H16N6S |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | SKF-92334 |
| Solubility Information | DMSO : 60 mg/mL (237.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.93 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?