Läs mer
Cimetidin, TRC
Produktkod. 30348848
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30348848 50 mg
1 options
Produktkod. 30348848 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC44165050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cimetidine
CAS 51481-61-9
Molekylformel C10 H16 N6 S
Kvantitet 50 mg
Synonym Cimetidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, Acibilin, Acinil, Biomet, Cimal, Cimetag, Cimetum, Dyspamet, Edalene, Eureceptor, Gastromet, Histodil, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-((4-methyl-5-imidazolyl)-methylthio)ethyl]guanidine, NSC 335308, Peptol, SKF 92334, Tagamet, Tametin, Tratul, Ulcedin, Ulcedine, Ulcerfen, Ulcimet, Ulcofalk, Ulcomedina, Ulcomet, Ulhys
InChI formel InChI=1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
LEDER CNC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C
IUPAC-namn 2-cyano-1-metyl-3-[2-[(5-metyl-1H-imidazol-4-yl)metylsulfanyl]etyl]guanidin
Molekylvikt (g/mol) 252.34
Formel vikt 252.1157