Läs mer
Cimetropium Bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16483149
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483149 1 mg 1mg
16442368 5 mg -
16440686 20 mg -
16440169 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483149 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00106
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cimetropium Bromide (DA-3177) is a mAChR antagonist for long-term treatment of irritable bowel syndrome.
Cimetropium Bromide (DA-3177) is a mAChR antagonist for long-term treatment of irritable bowel syndrome.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cimetropium Bromide
CAS 51598-60-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H28BrNO4
Kvantitet 1 mg
Synonym DA-3177
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (114.06 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[N+]1([C@H]2[C@@H](O3)[C@@H]3[C@@H]1C[C@H](OC([C@@H](C4=CC=CC=C4)CO)=O)C2)CC5CC5.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 438.36
Formel vikt 438.36
Procent renhet 95.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation