Läs mer
Cimicifugoside M, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cimiracemoside C |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H56O9/c1-17-14-19-26(30(4,5)40)44-35(43-19)25(17)31(6)12-13-34-16-33(34)11-10-22(42-27-24(38)23(37)18(36)15-41-27)29(2,3)20(33)8-9-21(34)32(31,7)28(35)39/h17-28,36-40H,8-16H2,1-7H3/t17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,31-,32-,33-,34+,35?/m1/s1 |
| Formel vikt | 620.3924 |