Läs mer
Cimicoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cimicoxib |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClFN3O3S/c1-24-14-7-2-10(8-13(14)18)15-16(17)20-9-21(15)11-3-5-12(6-4-11)25(19,22)23/h2-9H,1H3,(H2,19,22,23) |
| Formel vikt | 381.035 |