Läs mer
Cimiracemoside D, MedChemExpress
Produktkod. 16431588
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16431588 5 mg
1 options
Produktkod. 16431588 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0900
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cimiracemoside D
CAS 290821-39-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C37H58O11
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (147.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]([C@]([C@H](OC(C)=O)C1)([C@]2([H])C3(O[C@@H]4C(C)(O)C)O[C@]4([H])C[C@H]2C)C)([C@H]3O)[C@@](CC[C@@]5([H])C6(C)C)([H])[C@@]71[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](OC[C@H](O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O)C7
Molekylvikt (g/mol) 678.85
Formel vikt 678.85
Procent renhet 98.26%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation