Läs mer
Tocris Bioscience™ Cinacalcet hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Brand:  Tocris Bioscience™ 6170/50
Encompass
Codice prodotto. 15707246
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cinacalcet hydrochloride is a calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. Activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidylinositol (PI) hydrolysis assays. Reduces serum parathyroid hormone levels in rats. Also potent CYP2D2 inhibitor (IC50 = 87 nM) and L-type calcium channel blocker. Orally bioavailable.
Specifica
Specifica
Calcium-sensing Receptor (CaSR) Allosteric Agonist, also CYP2D2 Inhibitor and Ca2+ Channel Blocker
364782-34-3
393.87g/mol
Calcium-Sensing Receptor Agonists
Calcium-Sensing Receptor
C22H22F3N.HCl
Store at -20°C
50 mg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
For Research Use Only