Läs mer
Tocris Bioscience™ Cinacalcet hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Brand: Tocris Bioscience™ 6170/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cinacalcet hydrochloride is a calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. Activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidylinositol (PI) hydrolysis assays. Reduces serum parathyroid hormone levels in rats. Also potent CYP2D2 inhibitor (IC50 = 87 nM) and L-type calcium channel blocker. Orally bioavailable.Specifica
| Calcium-sensing Receptor (CaSR) Allosteric Agonist, also CYP2D2 Inhibitor and Ca2+ Channel Blocker | |
| 364782-34-3 | |
| 393.87g/mol | |
| Calcium-Sensing Receptor Agonists |
| Calcium-Sensing Receptor | |
| C22H22F3N.HCl | |
| Store at -20°C | |
| 50 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
For Research Use Only