Läs mer
Cinacalcet hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457712
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457712 10 mg
1 options
Produktkod. 30457712 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3370.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinacalcet Hydrochloride
CAS 364782-34-3
Analyt- eller komponentnamn Cinacalcet Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H22 F3 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym AMG 073 HCl, Cinacalcet hydrochloride, KRN 1493, Mimpara, N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, Regpara, Sensipar, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
IUPAC-namn N-[(1R)-1-naftalen-1-yletyl]-3-[3-(trifluormetyl)fenyl] propan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 393.87
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 393,1471 g/mol