missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cinacalcethydroklorid, Mikromol™

Produktkod. 17993226
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993226 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17993226 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3370.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

Cinacalcethydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cinacalcet Hydrochloride
CAS 364782-34-3
Analyt- eller komponentnamn Cinacalcet Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H22 F3 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym AMG 073 HCl, Cinacalcet hydrochloride, KRN 1493, Mimpara, N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, Regpara, Sensipar, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
LEDER Cl.C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
IUPAC-namn N-[(1R)-1-naftalen-1-yletyl]-3-[3-(trifluormetyl)fenyl] propan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 393.87
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 393,1471 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.