missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cinacalcet hydroklorid, TRC

Artikelnummer. 30137809
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30137809 100 mg
30136238 50 mg
17911345 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137809 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC441800100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 364782-34-3
Molekylformel C22 H22 F3 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 393.87
Synonym 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)-, 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride, (αR)- (9CI), AMG 073 HCl, Cinacalcet hydrochloride, KRN 1493, Mimpara, N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, Regpara, Sensipar, [(1R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]([3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl])amine hydrochloride
IUPAC-namn N-[(1R)-1-naftalen-1-yletyl]-3-[3-(trifluormetyl)fenyl] propan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23

Spezifikation

Kemiskt namn eller material Cinacalcet Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Formel vikt 393.1471
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.