Läs mer
Cinaciguat hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Cinaciguat hydrochloride is a potent soluble guanylate cyclase (GC) activator with EC50 of 15 nM in platelets.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinaciguat hydrochloride |
| CAS | 646995-35-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H40ClNO5 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | BAY 58-2667 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 110 mg/mL (182.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | OC(C(C=C1)=CC=C1CN(CCCCC(O)=O)CCC(C=CC=C2)=C2OCC(C=C3)=CC=C3CCC4=CC=CC=C4)=O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 602.16 |
| Visa mer |