Läs mer
Cinaciguat, MedChemExpress
Produktkod. 16480206
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480206 2 mg -
16462127 50 mg -
16418607 5 mg 5mg
16415988 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16480206 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14181
MedChemExpress Cinaciguat is an activator of guanylate cyclase (sGC), and used for acute decompensated heart failure.
Cinaciguat is an activator of guanylate cyclase (sGC), and used for acute decompensated heart failure.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinaciguat
CAS 329773-35-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H39NO5
Kvantitet 2 mg
Synonym BAY 58-2667
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (88.39 mM)
LEDER OC(C(C=C1)=CC=C1CN(CCCCC(O)=O)CCC(C=CC=C2)=C2OCC(C=C3)=CC=C3CCC4=CC=CC=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 565.7
Formel vikt 565.7
Procent renhet 98.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation