Läs mer
Cinanserin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinanserin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2OS/c1-22(2)15-8-16-24-19-12-7-6-11-18(19)21-20(23)14-13-17-9-4-3-5-10-17/h3-7,9-14H,8,15-16H2,1-2H3,(H,21,23)/b14-13+ |
| Formel vikt | 340.1609 |