Läs mer
Cinchocaine Hydrochloride 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30460910
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460910 1 ml
1 options
Produktkod. 30460910 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0604.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinchocaine hydrochloride
CAS 61-12-1
Analyt- eller komponentnamn Cinchocaine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H29 N3 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cinchocaine Hydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-cinchoninamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninic acid amide hydrochloride, 2-n-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, Benzolin, Benzolin (local anesthetic), Cincaine, Cincaine chloride, Cinchocainium chloride, Dibucaine hydrochloride, Nupercaine hydrochloride, Percain, Percaine, Percamin S, Sovcain, Sovcaine, 4-Quinolinecarboxamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Cinchoninamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Cinchocaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cl.CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
IUPAC-namn 2-butoxy-N-[2-(dietylamino)etyl]kinolin-4-karboxamid; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 379.92
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 379,2027 g/mol