Läs mer
Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP): 2-Hydroxyquinolin-4-karboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP): 2-hydroxykinolin-4-karboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 15733-89-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H7 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Cinchocaine Imp. B (EP), 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Impurity B, Cinchocaine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxykinolin-4-karboxylsyra |
| Show More |