Läs mer
Cinchocaine Hydrochloride, Mikromol™
Product Code. 18081380
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Product Code. Kvantitet
18081380 250 mg
1 options
Product Code. 18081380 Supplier Mikromol Supplier No. MM0604.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cinchocaine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Cinchocaine hydrochloride
CAS 61-12-1
Analyt- eller komponentnamn Cinchocaine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H29 N3 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cinchocaine Hydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-cinchoninamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninic acid amide hydrochloride, 2-n-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, Benzolin, Benzolin (local anesthetic), Cincaine, Cincaine chloride, Cinchocainium chloride, Dibucaine hydrochloride, Nupercaine hydrochloride, Percain, Percaine, Percamin S, Sovcain, Sovcaine, 4-Quinolinecarboxamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Cinchoninamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Cinchocaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
LEDER Cl.CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
IUPAC-namn 2-butoxy-N-[2-(dietylamino)etyl]kinolin-4-karboxamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 379.92
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 379,2027 g/mol