Läs mer
Cinchocaine N-oxid, Mikromol™
Beskrivning
Cinchocaine N-oxid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinchocaine N-Oxide |
| CAS | 87864-07-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cinchocaine N-Oxide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H29 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Cinchocaine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29N3O3/c1-4-7-14-26-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(25,5-2)6-3/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24) |
| LEDER | CCCCOc1cc(C(=O)NCC[N+]([O-])(CC)CC)c2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | 2-[(2-butoxykinolin-4-karbonyl)amino]-N,N-dietylethanaminoxid |
| Visa mer |