Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cinchonidin, 98,5-101 %
Produktkod. 10132330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10132330 25 g 25g
10755751 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10132330 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 110330250
 Begränsad artikel
I lager
Cinchonidin, CAS # 485-71-2, är en naturligt förekommande alkaloid som kan användas i asymmetrisk syntes och uppvisar antimalaria aktivitet | CAS: 485-71-2 | C19H22N2O | 294,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Cinchonidin är en alkaloid som förekommer naturligt i barken på Cinchona-stubbar som har aktivitet mot Plasmodium spp.
  • Cinchonidin är en diastereoisomer av cinchonin och kan användas för att främja kiralitet i asymmetrisk eller enantioselektiv syntes av organiska föreningar
Användningsområden
  • Cinchonidin har använts som utgångsmaterial i syntesen av anti-malaria cinchona alkaloidkonjugat
  • Har visat sig potent induceraγ -globin mRNA och fosterhemoglobin i erytroida stamceller och kan vara användbara i prekliniska studier avβ -thalassemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 485-71-2
Molekylformel C19H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 294.40
MDL-nummer MFCD00006783
InChI-nyckel KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym cinchonidine
PubChem CID 45358337
IUPAC-namn [(2R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-kinolin-4-ylmetanol
LEDER OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinchonidine
Namnnotering 98.5-101%
Smältpunkt 200,0 °C till 203,0 °C
Färg Vit till grädde
Förlust vid torkning 1 % max. (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98.5-101%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 23, 420
Merck Index 15, 2289
Specifik rotation −115.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och kloroform
Formel vikt 294.39
Procent renhet 98.5-101%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cinchonidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinchonidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.