Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cinchonidin, 98,5-101 %
Produktkod. 10755751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10755751 100 g 100g
10132330 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10755751 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 110331000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Cinchonidine, CAS # 485-71-2, is a naturally occurring alkaloid that may be used in asymmetric synthesis and exhibits anti-malarial activity | CAS: 485-71-2 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Cinchonidin är en alkaloid som förekommer naturligt i barken på Cinchona-stubbar som har aktivitet mot Plasmodium spp.
  • Cinchonidin är en diastereoisomer av cinchonin och kan användas för att främja kiralitet i asymmetrisk eller enantioselektiv syntes av organiska föreningar
Användningsområden
  • Cinchonidin har använts som utgångsmaterial i syntesen av anti-malaria cinchona alkaloidkonjugat
  • Har visat sig potent induceraγ -globin mRNA och fosterhemoglobin i erytroida stamceller och kan vara användbara i prekliniska studier avβ -thalassemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 485-71-2
Molekylformel C19H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 294.40
MDL-nummer MFCD00006783
InChI-nyckel KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym cinchonidine
PubChem CID 45358337
IUPAC-namn [(2R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-kinolin-4-ylmetanol
LEDER OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinchonidine
Namnnotering 98.5-101%
Smältpunkt 200.0°C to 203.0°C
Färg Vit till grädde
Förlust vid torkning 1% max. (105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5-101%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 23, 420
Merck Index 15, 2289
Specifik rotation − 115.00
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formel vikt 294.39
Procent renhet 98.5-101%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.