Läs mer
(-)-Cinchonidin, 99 % (total bas), kan fortsätta upp till 5 % kinon
Produktkod. 11463078
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463078 25 g 25g
11473078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18796.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 485-71-2 | C19H22N2O | 294,40 g/mol
Den finner sin användning som en antimalariaförening. Det är ett lysosomotropiskt medel, hämmar Plasmodium falciparum, stör ferriprotoporfyrinbildningen och är en svag SERT-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin användning som en antimalariaförening. Det är ett lysosomotropiskt medel, hämmar Plasmodium falciparum, stör ferriprotoporfyrinbildningen och är en svag SERT-hämmare.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i alkohol och kloroform.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 485-71-2
Molekylformel C19H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 294.40
MDL-nummer MFCD00006783
InChI-nyckel KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym cinchonidine
PubChem CID 45358337
LEDER OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Cinchonidine
Smältpunkt 201°C to 206°C
Anteckningar om analysprocent (total bas), kan forts. upp till 5 % kinin
Kvantitet 25 g
Beilstein 89690
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,2286
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol and chloroform.
Optisk rotation −109° (c=0.5 in Ethanol)
IUPAC-namn {5-etenyl-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl}(kinolin-4-yl)metanol
Formel vikt 294.39
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.