missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cinchonidine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinchonidine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O.2ClH/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17;;/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2;2*1H/t13-,14-,18-,19+;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 366.1266 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?