Läs mer
Cinchonidine, MedChemExpress
Produktkod. 16479016
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479016 100 mg
1 options
Produktkod. 16479016 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0173
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cinchonidine (α-Quinidine) is a cinchona alkaloid found in Cinchona officinalis and Gongronema latifolium. A building block used in asymmetric synthesis in organic chemistry. Weak inhibitor of serotonin transporter (SERT) with Kis of 330, 4.2, 36, 196, 15 μM for dSERT, hSERT, hSERT I172M, hSERT S438T, hSERT Y95F, respectively. Antimalarial activities.
Cinchonidine (α-Quinidine) is a cinchona alkaloid found in Cinchona officinalis and Gongronema latifolium. A building block used in asymmetric synthesis in organic chemistry. Weak inhibitor of serotonin transporter (SERT) with Kis of 330, 4.2, 36, 196, 15 μM for dSERT, hSERT, hSERT I172M, hSERT S438T, hSERT Y95F, respectively. Antimalarial activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinchonidine
Fysisk form Powder
CAS 485-71-2
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22N2O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym α-Quinidine
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (113.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@]2([H])[C@H](O)C3=CC=NC4=CC=CC=C34
Molekylvikt (g/mol) 294.39
Formel vikt 294.39
Procent renhet 97.63%