Läs mer
(+)-Cinchonin, 98+%, följt upp till 3% kinidin/dihydrokinidin och 3% kinin/dihydrokinin
Produktkod. 11438147
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438147 100 g 100g
11428147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17523.22
 Begränsad artikel
CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-10-5
Molekylformel C19H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 294.40
MDL-nummer MFCD00064372
InChI-nyckel KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Synonym +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
PubChem CID 21862290
IUPAC-namn [(5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-kinolin-4-ylmetanol
LEDER [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Cinchonine
Smältpunkt 253 °C till 258 °C
Anteckningar om analysprocent forts. upp till 3 % kinidin/dihydrokinidin och 3 % kinin/dihydrokinin
Kvantitet 100 g
Beilstein 89689
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,2287
Optisk rotation +225° (c=0,5 i etanol)
Formel vikt 294.39
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.