Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cinchonine, 98+%
Produktkod. 10696992 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10696992 25 g Glasflaska 25g
10419930 100 g Glasflaska 100g
11956621 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10696992 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227810250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 SEK
    535.65 SEK / 25g
    Save 84.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-10-5
Molekylformel C19H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 294.40
MDL-nummer MFCD00064372
InChI-nyckel KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Synonym +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
PubChem CID 21862290
IUPAC-namn [(5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-kinolin-4-ylmetanol
LEDER [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinchonine
Smältpunkt 255,0 °C till 265,0 °C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 1,0% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 23, V,12, 406
Fieser 06,501; 13,264
Merck Index 15,229
Specifikt rotationsförhållande +251,00 (20,00 °C c=2,0,2 M HCl)
Specifik rotation +251.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: 1g/60 ml alkohol - 1 g/25 ml kokande alkohol, 1 g/110 ml kloroform - 1g/500 ml eter
Formel vikt 294.4
Procent renhet 99%
Fysisk form Mikrokristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cinchonine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.