Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinchonine |
| Smältpunkt | 255,0 °C till 265,0 °C |
| Färg | Vit till Beige |
| Förlust vid torkning | 1,0% max. |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 23, V,12, 406 |
| Fieser | 06,501; 13,264 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cinchonine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.