missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cinchonine Hemisulfate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinchonine Hemisulfate Salt |
| CAS | 5949-16-6 |
| Molekylformel | 2(C19H22N2O) . (H2O4S) |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cinchonine Sulfate, (9S)-Cinchonan-9-ol Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/2C19H22N2O.H2O4S/c2*1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17;1-5(2,3)4/h2*2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2;(H2,1,2,3,4)/t2*13-,14-,18+,19-;/m00./s1 |
| LEDER | O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34.O[C@H]([C@H]5C[C@@H]6CCN5C[C@@H]6C=C)c7ccnc8ccccc78.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 686.9 |
| Formel vikt | 686.3138 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?