Läs mer
Cinchonine, MedChemExpress
Produktkod. 16409416
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16409416 100 mg
1 options
Produktkod. 16409416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0152
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinchonine
CAS 118-10-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22N2O
Kvantitet 100 mg
Synonym (8R,9S)-Cinchonine LA40221
Löslighetsinformation DMSO : 4.76 mg/mL (16.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H](C1=CC=NC2=CC=CC=C12)[C@]3([H])[N@@]4C[C@H](C=C)[C@@H](CC4)C3
Molekylvikt (g/mol) 294.39
Formel vikt 294.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.