Läs mer
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15828780
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15828780 100 g 100g
15818780 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15828780 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8025060100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-10-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 294.39
Specifikationer
Smältpunkt 258°C to 264°C
MDL-nummer MFCD00064372
Kvantitet 100 g
Synonym (+)-Cinchonine, (+)-Cinchonine