Läs mer
Cinchonine, TRC
Produktkod. 30354952
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30354952 25 g
1 options
Produktkod. 30354952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC44193525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinchonine
CAS 118-10-5
Molekylformel C19 H22 N2 O
Kvantitet 25 g
Synonym (9S)-Cinchonan-9-ol, Cinchonine (8CI), (+)-Cinchonine, (8R,9S)-Cinchonine, NSC 6176, d-Cinchonine
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
LEDER O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
IUPAC-namn (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenyl-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-kinolin-4-ylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 294.39
Formel vikt 294.1732