Läs mer
Cinchophen, LoGiCal
Produktkod. 30461413
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461413 10 mg
1 options
Produktkod. 30461413 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1978.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinchophen
CAS 132-60-5
Analyt- eller komponentnamn Cinchophen
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-phenyl-, Cinchoninic acid, 2-phenyl- (8CI), 2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, 2-Phenylcinchonic acid, 2-Phenylcinchoninic acid, 4-Carboxy-2-phenylquinoline, Aciphenochinoline, Aciphenochinolinium, Agotan, Alutyl, Alutyo, Aminophan, Artam, Artexin, Atigoa, Atocin, Atofan, Atophan, Cinchophen, Cinchophene, Cinchophenic acid, Cinconal, Cincophen, Cincosal, Ikterosan, Mylofanol, NSC 2617, NSC 70178, Phenophan, Phenoquin, Polyphlogin, Quinofen, Quinophan, Quinophen, Rhematan, Rheumatan, Rheumin, Rheumine, Tervalon, Tophol, Tophosan, Traubofan, Vantyl, Viophan
InChI formel InChI=1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC-namn 2-fenylkinolin-4-karboxylsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 249.26
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 249,079 g/mol