Läs mer
Cinchophen, MedChemExpress
Produktkod. 16441088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16441088 5 g
1 options
Produktkod. 16441088 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0972
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
MedChemExpress Cinchophen is a potent and orally active non-steroidal anti-inflammatory agent, has analgesic and antimicrobial effects. Cinchophen can be used for the research of arthritis and some liver diseases.
Cinchophen is a potent and orally active non-steroidal anti-inflammatory agent, has analgesic and antimicrobial effects. Cinchophen can be used for the research of arthritis and some liver diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinchophen
Fysisk form Solid
CAS 132-60-5
Färg Off-White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H11NO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (334.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C13)O
Molekylvikt (g/mol) 249.26
Formel vikt 249.26
Procent renhet 99.71%