Läs mer
Cinchophen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinchophen |
| CAS | 132-60-5 |
| Molekylformel | C16 H11 N O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-phenyl-, Cinchoninic acid, 2-phenyl- (8CI), 2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, 2-Phenylcinchonic acid, 2-Phenylcinchoninic acid, 4-Carboxy-2-phenylquinoline, Aciphenochinoline, Aciphenochinolinium, Agotan, Alutyl, Alutyo, Aminophan, Artam, Artexin, Atigoa, Atocin, Atofan, Atophan, Cinchophen, Cinchophene, Cinchophenic acid, Cinconal, Cincophen, Cincosal, Ikterosan, Mylofanol, NSC 2617, NSC 70178, Phenophan, Phenoquin, Polyphlogin, Quinofen, Quinophan, Quinophen, Rhematan, Rheumatan, Rheumin, Rheumine, Tervalon, Tophol, Tophosan, Traubofan, Vantyl, Viophan |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-fenylkinolin-4-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.26 |
| Formel vikt | 249.079 |