Läs mer
Cinchophen, TRC
Produktkod. 30364795
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30364795 5 g
1 options
Produktkod. 30364795 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4419155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinchophen
CAS 132-60-5
Molekylformel C16 H11 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-phenyl-, Cinchoninic acid, 2-phenyl- (8CI), 2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, 2-Phenylcinchonic acid, 2-Phenylcinchoninic acid, 4-Carboxy-2-phenylquinoline, Aciphenochinoline, Aciphenochinolinium, Agotan, Alutyl, Alutyo, Aminophan, Artam, Artexin, Atigoa, Atocin, Atofan, Atophan, Cinchophen, Cinchophene, Cinchophenic acid, Cinconal, Cincophen, Cincosal, Ikterosan, Mylofanol, NSC 2617, NSC 70178, Phenophan, Phenoquin, Polyphlogin, Quinofen, Quinophan, Quinophen, Rhematan, Rheumatan, Rheumin, Rheumine, Tervalon, Tophol, Tophosan, Traubofan, Vantyl, Viophan
InChI formel InChI=1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
LEDER OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC-namn 2-fenylkinolin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 249.26
Formel vikt 249.079